3-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetonitrile
PC302044-1G PC302044-5G PC302044-10G
APOSPC302044-1GEA 90.6 EUR
APOSPC302044-1G APOSPC302044-5G APOSPC302044-10G
3-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 98%
3-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660338
CAS nummer: 886761-67-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III