2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
PC302153-1G PC302153-5G
APOSPC302153-1GEA 217 EUR
APOSPC302153-1G APOSPC302153-5G
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 97%
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660320
CAS nummer: 886503-74-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III