2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32926-1G PC32926-250MG PC32926-5G
APOSPC32926-1GEA 78.9 EUR
APOSPC32926-1G APOSPC32926-250MG APOSPC32926-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Formule: C₉H₄BrF₅N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31922509
CAS nummer: 113638-38-3