2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carbaldehyde
PC404559-250MG PC404559-1G
APOSPC404559-250MGEA 146 EUR
APOSPC404559-250MG APOSPC404559-1G
2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₅ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09787681
CAS nummer: 745830-16-4