(4R)-4-Phenyl-2-(difluoromethyl)oxazolidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450560-1G PC450560-250MG
APOSPC450560-1GEA 1200 EUR
APOSPC450560-1G APOSPC450560-250MG
(4R)-4-Phenyl-2-(difluoromethyl)oxazolidine 95%
(4R)-4-Phenyl-2-(difluoromethyl)oxazolidine
Formule: C₁₀H₁₁F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28137321
CAS nummer: 1902254-13-0