Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Methoxycarbonyl)-4-methyl-1,1,1-trifluoropent-4-en-2-ol
PC4806-1G PC4806-5G
APOSPC4806-1GEA 95.1 EUR
APOSPC4806-1G APOSPC4806-5G
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 98%
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Formule: C₈H₁₁F₃O₃
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458103
CAS nummer: 117015-42-6