6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC48453-1G PC48453-250MG PC48453-100MG
APOSPC48453-1GEA 460 EUR
APOSPC48453-1G APOSPC48453-250MG APOSPC48453-100MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 90%
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28096616
CAS nummer: 1515343-57-3