4-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC500111-1G PC500111-250MG
APOSPC500111-1GEA 491 EUR
APOSPC500111-1G APOSPC500111-250MG
4-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
4-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₆F₃NO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25541871
CAS nummer: 195455-54-0
UN: 3265
ADR: 8,III