4-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC501912-10G PC501912-5G
APOSPC501912-10GEA 2060 EUR
APOSPC501912-10G APOSPC501912-5G
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formule: C₇H₄BrF₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18390954
CAS nummer: 1261849-33-5