4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenyl 2,2,2-trifluoroethyl ether, 1-Bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
PC51229-1G PC51229-5G
APOSPC51229-1GEA 412 EUR
APOSPC51229-1G APOSPC51229-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
4-Bromo-5-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formule: C₈H₄BrF₄NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28155020
CAS nummer: 1820716-82-2