4'-(Difluoromethyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-(Difluoromethyl)phenyl)ethanone
PC53336-1G PC53336-250MG
APOSPC53336-1GEA 257 EUR
APOSPC53336-1G APOSPC53336-250MG
4'-(Difluoromethyl)acetophenone
4'-(Difluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11042622
CAS nummer: 179990-93-3