3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53460-1G PC53460-250MG
APOSPC53460-1GEA 789 EUR
APOSPC53460-1G APOSPC53460-250MG
3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrF₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28737902
CAS nummer: 1805023-67-9