4-Bromobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56794-1G PC56794-250MG PC56794-5G
APOSPC56794-1GEA 220 EUR
APOSPC56794-1G APOSPC56794-250MG APOSPC56794-5G
4-Bromobenzyl fluoride 95%
4-Bromobenzyl fluoride
Formule: C₇H₆BrF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20482167
CAS nummer: 459-49-4
UN: 1759
ADR: 8,III