4-Bromo-A-23187
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Antibiotic A-23187, 4-bromo
BIB1001-1MG BIB1001-5MG
APOSBIB1001-1MGEA 145 EUR
APOSBIB1001-1MG APOSBIB1001-5MG
4-Bromo-A-23187
4-Bromo-A-23187
Calcium ionophore, analog of calcium ionophore A23187.
Formule: C₂₉H₃₆BrN₃O₆
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 76455-48-6