Tipifarnib free base ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
BIFK0043-10MG
BIFK0043-5MG
BIFK0043-2MG
APOSBIFK0043-10MGEA
285
EUR
APOSBIFK0043-10MG
APOSBIFK0043-5MG
APOSBIFK0043-2MG
Tipifarnib free base ≥98%
Tipifarnib
Formule:
C₂₇H₂₂Cl₂N₄O Bewaar temperatuur: Vriezer |
MDL Nummer:
MFCD07772347 CAS nummer: 192185-72-1 |