L-Methionine ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
BIM0715-100G BIM0715-1KG BIM0715-500G
APOSBIM0715-100GEA 22 EUR
APOSBIM0715-100G APOSBIM0715-1KG APOSBIM0715-500G
L-Methionine ≥99%
L-Methionine
Ph.Eur, Pyrogen free
Formule: C₅H₁₁NO₂S
Smeltpunt: 284 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063097
CAS nummer: 63-68-3
EINECS: 200-562-9