3-Hydroxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12009-100G OR12009-1KG OR12009-500G
APOSOR12009-100GEA 23.4 EUR
APOSOR12009-100G APOSOR12009-1KG APOSOR12009-500G
3-Hydroxybenzaldehyde 98%
3-Hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₆O₂
Kookpunt: 191 °C/50mmHg
Smeltpunt: 100…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003368
CAS nummer: 100-83-4
EINECS: 202-892-9