Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12299-1G OR12299-250MG
APOSOR12299-1GEA 222 EUR
APOSOR12299-1G APOSOR12299-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride 97%
Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride
Formule: C₉H₅ClOS
Smeltpunt: 84…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 120081-47-2
UN: 1759
ADR: 8,III