Pyridinium chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pyridine hydrochloride, Pyridinehydrochloride, Pyridine HCl
OR13636-100G OR13636-25G
APOSOR13636-100GEA 36.6 EUR
APOSOR13636-100G APOSOR13636-25G
Pyridinium chloride 95%
Pyridinium chloride
Formule: C₅H₆ClN
Kookpunt: 222…224 °C
Smeltpunt: 145…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012802
CAS nummer: 628-13-7