4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
OR14173-100G OR14173-25G OR14173-5G
APOSOR14173-100GEA 684 EUR
APOSOR14173-100G APOSOR14173-25G APOSOR14173-5G
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BO₃
Smeltpunt: 54…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972375
CAS nummer: 128376-64-7