2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Chloroacetyl)-3,4-dibromothiophene
OR14270-1G OR14270-5G
APOSOR14270-1GEA 277 EUR
APOSOR14270-1G APOSOR14270-5G
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
Formule: C₆H₃Br₂ClOS
Smeltpunt: 96…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06411631
CAS nummer: 62673-71-6