4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
OR14973-100G OR14973-25G
APOSOR14973-100GEA 0 EUR
APOSOR14973-100G APOSOR14973-25G
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₄H₂Cl₂N₂O
Smeltpunt: 200…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051504
CAS nummer: 932-22-9