(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18545-100G OR18545-5G OR18545-25G
APOSOR18545-100GEA 168 EUR
APOSOR18545-100G APOSOR18545-5G APOSOR18545-25G
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 99%
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Formule: C₉H₁₁NO
Smeltpunt: 117…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216655
CAS nummer: 126456-43-7