3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR21-10G OR21-5G OR21-25G
APOSOR21-10GEA 162 EUR
APOSOR21-10G APOSOR21-5G APOSOR21-25G
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇BrN₂
Smeltpunt: 132…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01940434
CAS nummer: 73387-46-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III