α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
OR21377-25G OR21377-5G
APOSOR21377-25GEA 78.9 EUR
APOSOR21377-25G APOSOR21377-5G
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene
Formule: C₇H₅BrCl₂
Kookpunt: 115…120 °C/1mmHg
Dichtheid: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041363
CAS nummer: 18880-04-1
UN: 3265
ADR: 8,II