2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-5-bromo-3-picoline, 5-Bromo-3-methylpyridin-2-amine, 5-Bromo-3-methyl-2-pyridylamine
OR2561-100G OR2561-25G OR2561-500G
APOSOR2561-100GEA 80.4 EUR
APOSOR2561-100G APOSOR2561-25G APOSOR2561-500G
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95%
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
Smeltpunt: 88…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068232
CAS nummer: 3430-21-5