4-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dichloro-4-pyridylamine, 2,6-Dichloropyridin-4-amine
OR27412-25G OR27412-5G OR27412-100G
APOSOR27412-25GEA 92.1 EUR
APOSOR27412-25G APOSOR27412-5G APOSOR27412-100G
4-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
4-Amino-2,6-dichloropyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Smeltpunt: 174…176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052832
CAS nummer: 2587-02-2