5-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR302127-1G OR302127-250MG
APOSOR302127-1GEA 116 EUR
APOSOR302127-1G APOSOR302127-250MG
5-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
5-Chloro-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₄H₄ClN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21607270
CAS nummer: 42098-25-9