2-Methyl-4,6,8-trichloroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307849-1G OR307849-5G
APOSOR307849-1GEA 220 EUR
APOSOR307849-1G APOSOR307849-5G
2-Methyl-4,6,8-trichloroquinoline
2-Methyl-4,6,8-trichloroquinoline
Formule: C₁₀H₆Cl₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1204-14-4