(S)-1-Boc-Piperazine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR308062-1G OR308062-5G
APOSOR308062-1GEA 120 EUR
APOSOR308062-1G APOSOR308062-5G
(S)-1-Boc-Piperazine-2-carboxylic acid
(S)-1-Boc-Piperazine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179105
CAS nummer: 159532-59-9