5'-m-Terphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315368-25G OR315368-5G OR315368-100G
APOSOR315368-25GEA 125 EUR
APOSOR315368-25G APOSOR315368-5G APOSOR315368-100G
5'-m-Terphenylboronic acid 98%
5'-m-Terphenylboronic acid
Formule: C₁₈H₁₅BO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09953491
CAS nummer: 128388-54-5