4-[(Dimethylamino)methylene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32757-1G OR32757-5G
APOSOR32757-1GEA 271 EUR
APOSOR32757-1G APOSOR32757-5G
4-[(Dimethylamino)methylene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one 95%
4-[(Dimethylamino)methylene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00832526
CAS nummer: 51254-00-3