4-Amino-N-(2-piperidinoethyl)benzenecarboxamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32929-1G OR32929-5G
APOSOR32929-1GEA 541 EUR
APOSOR32929-1G APOSOR32929-5G
4-Amino-N-(2-piperidinoethyl)benzenecarboxamide 95%
4-Amino-N-(2-piperidinoethyl)benzenecarboxamide
Formule: C₁₄H₂₁N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06808529
CAS nummer: 51-08-1