4-Bromo-2-nitrobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400603-1G OR400603-5G OR400603-10G
APOSOR400603-1GEA 57 EUR
APOSOR400603-1G APOSOR400603-5G APOSOR400603-10G
4-Bromo-2-nitrobenzonitrile 98%
4-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00087225
CAS nummer: 79603-03-5