5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4250-1G OR4250-5G OR4250-250MG
APOSOR4250-1GEA 32.2 EUR
APOSOR4250-1G APOSOR4250-5G APOSOR4250-250MG
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid
Formule: C₆H₆BClO₃
Smeltpunt: 166…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659863
CAS nummer: 89488-25-5