(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2,5-Dichloropyridin-4-yl)methanol
OR480230-1G OR480230-500MG OR480230-5G
APOSOR480230-1GEA 343 EUR
APOSOR480230-1G APOSOR480230-500MG APOSOR480230-5G
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol 97%
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04125666
CAS nummer: 866039-42-1