2-Hydroxyisobutyric acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Hydroxy-2-methylpropionic acid, α-Hydroxyisobutyric acid, 2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid
OR4840-100G OR4840-25G OR4840-500G OR4840-1KG
APOSOR4840-100GEA 27.8 EUR
APOSOR4840-100G APOSOR4840-25G APOSOR4840-500G APOSOR4840-1KG
2-Hydroxyisobutyric acid
2-Hydroxyisobutyric acid
Formule: C₄H₈O₃
Kookpunt: 84 °C/1,5mmHg
Smeltpunt: 76…80 °C
Dichtheid: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004459
CAS nummer: 594-61-6