α-Bromo-2,5-dichlorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,5-Dichlorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-1,4-dichlorobenzene
OR49015-25G OR49015-100G
APOSOR49015-25GEA 120 EUR
APOSOR49015-25G APOSOR49015-100G
α-Bromo-2,5-dichlorotoluene
α-Bromo-2,5-dichlorotoluene
Formule: C₇H₅BrCl₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236034
CAS nummer: 85482-13-9