5-Amino-2-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Amino-2-picoline, 6-Methylpyridin-3-amine, 3­Amino­6­methylpyridine, 6-Methyl-3-pyridinamine, 3­Amino­6­picoline
OR5274-25G OR5274-5G
APOSOR5274-25GEA 54.1 EUR
APOSOR5274-25G APOSOR5274-5G
5-Amino-2-methylpyridine 98%
5-Amino-2-methylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
Smeltpunt: 95…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00833389
CAS nummer: 3430-14-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III