Methyl benzenesulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5306-100G OR5306-1KG OR5306-500G
APOSOR5306-100GEA 26.3 EUR
APOSOR5306-100G APOSOR5306-1KG APOSOR5306-500G
Methyl benzenesulphonate 98%
Methyl benzenesulphonate
Formule: C₇H₈O₃S
Kookpunt: 147…150 °C/13mmHg
Smeltpunt: –4 °C
Dichtheid: 1,269 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014737
CAS nummer: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
UN: 3265
ADR: 8,III