5-Amino-2-bromopyridine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromopyridin-3-amine, 2-Bromopyridin-5-amine, 3-Amino-6-bromopyridine, 2-Bromo-5-pyridylamine
OR5471-1G OR5471-25G OR5471-5G
APOSOR5471-1GEA 14.8 EUR
APOSOR5471-1G APOSOR5471-25G APOSOR5471-5G
5-Amino-2-bromopyridine 99%
5-Amino-2-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
Smeltpunt: 74…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646116
CAS nummer: 13534-97-9