3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-(2E)propenoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5863-1G OR5863-250MG OR5863-5G
APOSOR5863-1GEA 114 EUR
APOSOR5863-1G APOSOR5863-250MG APOSOR5863-5G
3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-(2E)propenoic acid 95+%
3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-(2E)propenoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄S
Smeltpunt: 293…295 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203126
CAS nummer: 5345-30-2