2'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2'-Formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7385-1G OR7385-5G
APOSOR7385-1GEA 118 EUR
APOSOR7385-1G APOSOR7385-5G
2'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
2'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424615
CAS nummer: 205871-49-4