tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Aminomethyl)aniline, 1-BOC protected
OR7704-1G OR7704-5G
APOSOR7704-1GEA 97.9 EUR
APOSOR7704-1G APOSOR7704-5G
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate 95+%
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₂
Dichtheid: 1,054 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037902
CAS nummer: 849020-94-6