3-(Dimethylamino)-1-(4-nitrophenyl)-2-propen-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR8506-1G OR8506-5G
APOSOR8506-1GEA 46.8 EUR
APOSOR8506-1G APOSOR8506-5G
3-(Dimethylamino)-1-(4-nitrophenyl)-2-propen-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(4-nitrophenyl)-2-propen-1-one
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00121191
CAS nummer: 68760-11-2