Propoxybenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900706-1G OR900706-5G
APOSOR900706-1GEA 33.7 EUR
APOSOR900706-1G APOSOR900706-5G
Propoxybenzene 98%
Propoxybenzene
Formule: C₉H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039935
CAS nummer: 622-85-5