7-Nitroquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902610-25G OR902610-5G
APOSOR902610-25GEA 308 EUR
APOSOR902610-25G APOSOR902610-5G
7-Nitroquinoline 98%
7-Nitroquinoline
Formule: C₉H₆N₂O₂
Smeltpunt: 130…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234498
CAS nummer: 613-51-4