Ethyl-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903729-1G OR903729-250MG
APOSOR903729-1GEA 471 EUR
APOSOR903729-1G APOSOR903729-250MG
Ethyl-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₉ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699191
CAS nummer: 1172229-72-9