2-Hydrazinobenzothiazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR9046-10G
OR9046-50G
OR9046-25G
APOSOR9046-10GEA
0
EUR
APOSOR9046-10G
APOSOR9046-50G
APOSOR9046-25G
2-Hydrazinobenzothiazole 97%
2-Hydrazinobenzothiazole
Formule:
C₇H₇N₃S Smeltpunt: 198…202 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00041849 CAS nummer: 615-21-4 EINECS: 210-416-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |