1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR907516-100G
OR907516-25G
APOSOR907516-100GEA
78.9
EUR
APOSOR907516-100G
APOSOR907516-25G
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formule:
C₇H₁₄ClNO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03791123 CAS nummer: 42899-11-6 |